Ethyl 1-(5-formylpyridin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR310322-1G OR310322-500MG
APOSOR310322-1GEA 900 EUR
APOSOR310322-1G APOSOR310322-500MG
Ethyl 1-(5-formylpyridin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl 1-(5-formylpyridin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₁N₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23579693
CAS nummer: 1505914-27-1