N-[(2,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,4-thiadiazol-5-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: N-(2,4-Dimethoxybenzyl)-1,2,4-thiadiazol-5-amine
OR310328-1G OR310328-500MG
APOSOR310328-1GEA 338 EUR
APOSOR310328-1G APOSOR310328-500MG
N-[(2,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,4-thiadiazol-5-amine
N-[(2,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,4-thiadiazol-5-amine
Formule: C₁₁H₁₃N₃O₂S
MW: 251.305 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20784227
CAS nummer: 1063733-41-4