2-{[(2,4-Dimethoxyphenyl)methyl]amino}acetonitrile hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR310331-1G
OR310331-500MG
APOSOR310331-1GEA
1070
EUR
APOSOR310331-1G
APOSOR310331-500MG
2-{[(2,4-Dimethoxyphenyl)methyl]amino}acetonitrile hydrochloride
2-{[(2,4-Dimethoxyphenyl)methyl]amino}acetonitrile hydrochloride
Formule:
C₁₁H₁₄N₂O₂·ClH Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD26523309 CAS nummer: 94459-09-3 |