5-Amino-1-(oxan-4-yl)-1H-pyrazole-4-carboxamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR310332-1G OR310332-500MG
APOSOR310332-1GEA 676 EUR
APOSOR310332-1G APOSOR310332-500MG
5-Amino-1-(oxan-4-yl)-1H-pyrazole-4-carboxamide
5-Amino-1-(oxan-4-yl)-1H-pyrazole-4-carboxamide
Formule: C₉H₁₄N₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12405839
CAS nummer: 1082745-50-3