8-Phenyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-8-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR310341-1G OR310341-500MG
APOSOR310341-1GEA 900 EUR
APOSOR310341-1G APOSOR310341-500MG
8-Phenyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-8-carbaldehyde
8-Phenyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-8-carbaldehyde
Formule: C₁₅H₁₈O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26399860
CAS nummer: 56327-24-3