Methyl (3S,4S)-1-benzyl-4-methylpyrrolidine-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR310342-1G OR310342-500MG
APOSOR310342-1GEA 676 EUR
APOSOR310342-1G APOSOR310342-500MG
Methyl (3S,4S)-1-benzyl-4-methylpyrrolidine-3-carboxylate
Methyl (3S,4S)-1-benzyl-4-methylpyrrolidine-3-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22420558
CAS nummer: 181114-98-7