2-Oxo-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR310349-1G OR310349-500MG
APOSOR310349-1GEA 676 EUR
APOSOR310349-1G APOSOR310349-500MG
2-Oxo-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid
2-Oxo-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid
Formule: C₁₁H₁₂O₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03844682
CAS nummer: 88755-16-2