1-(5-Hexyl-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR310352-1G OR310352-500MG
APOSOR310352-1GEA 900 EUR
APOSOR310352-1G APOSOR310352-500MG
1-(5-Hexyl-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
1-(5-Hexyl-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
Formule: C₁₄H₂₀O₂
MW: 220.307 g/mol
Kookpunt: 110 °C (0.7 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26523316
CAS nummer: 55168-32-6