2-(3-Bromo-5-chlorophenyl)acetonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR31036-1G OR31036-250MG OR31036-5G
APOSOR31036-1GEA 121 EUR
APOSOR31036-1G APOSOR31036-250MG APOSOR31036-5G
2-(3-Bromo-5-chlorophenyl)acetonitrile 95%
2-(3-Bromo-5-chlorophenyl)acetonitrile
Formule: C₈H₅BrClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13195464
CAS nummer: 1056454-88-6
UN: 3276
ADR: 6.1,III