tert-Butyl N-[(1S)-1-(hydrazinecarbonyl)ethyl]carbamate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR310379-1G OR310379-500MG
APOSOR310379-1GEA 676 EUR
APOSOR310379-1G APOSOR310379-500MG
tert-Butyl N-[(1S)-1-(hydrazinecarbonyl)ethyl]carbamate
tert-Butyl N-[(1S)-1-(hydrazinecarbonyl)ethyl]carbamate
Formule: C₈H₁₇N₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20535463
CAS nummer: 41863-52-9