Benzyl N-[(1R)-1-(hydrazinecarbonyl)ethyl]carbamate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR310382-1G OR310382-500MG
APOSOR310382-1GEA 676 EUR
APOSOR310382-1G APOSOR310382-500MG
Benzyl N-[(1R)-1-(hydrazinecarbonyl)ethyl]carbamate
Benzyl N-[(1R)-1-(hydrazinecarbonyl)ethyl]carbamate
Formule: C₁₁H₁₅N₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26936353
CAS nummer: 57355-13-2