4-(1-Methylethyl)phenylethyne
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR31041-10G OR31041-1G OR31041-5G
APOSOR31041-10GEA 191 EUR
APOSOR31041-10G APOSOR31041-1G APOSOR31041-5G
4-(1-Methylethyl)phenylethyne
4-(1-Methylethyl)phenylethyne
Formule: C₁₁H₁₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03839988
CAS nummer: 23152-99-0