(3-Iodo-2-methylphenyl)methanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-iodo-2-methylbenzyl alcohol
OR310415-1G OR310415-5G OR310415-10G
APOSOR310415-1GEA 92.1 EUR
APOSOR310415-1G APOSOR310415-5G APOSOR310415-10G
(3-Iodo-2-methylphenyl)methanol 95%
(3-Iodo-2-methylphenyl)methanol
Formule: C₈H₉IO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18397813
CAS nummer: 76350-89-5