Phenyl N-hydroxycarbamate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR310437-1G OR310437-5G OR310437-10G
APOSOR310437-1GEA 182 EUR
APOSOR310437-1G APOSOR310437-5G APOSOR310437-10G
Phenyl N-hydroxycarbamate
Phenyl N-hydroxycarbamate
Formule: C₇H₇NO₃
Smeltpunt: 104…107 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18968936
CAS nummer: 38064-07-2