Methyl 6-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR310440-10MG OR310440-50MG
APOSOR310440-10MGEA 198 EUR
APOSOR310440-10MG APOSOR310440-50MG
Methyl 6-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate
Methyl 6-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₉NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11840222
CAS nummer: 57907-49-0