2-Nitro-5-(thiomorpholin-4-yl)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR310468-5G OR310468-1G
APOSOR310468-5GEA 535 EUR
APOSOR310468-5G APOSOR310468-1G
2-Nitro-5-(thiomorpholin-4-yl)aniline
2-Nitro-5-(thiomorpholin-4-yl)aniline
Formule: C₁₀H₁₃N₃O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27957311
CAS nummer: 404009-18-3