3-Iodo-5-methyl-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR31047-1G OR31047-5G
APOSOR31047-1GEA 78.9 EUR
APOSOR31047-1G APOSOR31047-5G
3-Iodo-5-methyl-1H-pyrazole
3-Iodo-5-methyl-1H-pyrazole
Formule: C₄H₅IN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD23135760
CAS nummer: 93233-21-7