[(2-Ethylhexyl)oxy]benzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR310479-5G OR310479-1G
APOSOR310479-5GEA 193 EUR
APOSOR310479-5G APOSOR310479-1G
[(2-Ethylhexyl)oxy]benzene 95%
[(2-Ethylhexyl)oxy]benzene
Formule: C₁₄H₂₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20109150
CAS nummer: 82001-49-8