2-Bromo-5-methoxy-3-nitropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR31051-1G OR31051-250MG
APOSOR31051-1GEA 429 EUR
APOSOR31051-1G APOSOR31051-250MG
2-Bromo-5-methoxy-3-nitropyridine
2-Bromo-5-methoxy-3-nitropyridine
Formule: C₆H₅BrN₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21605255
CAS nummer: 1805025-96-0