2-(4-Pentylcyclohexyl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR310554-1G OR310554-5G OR310554-2.5G OR310554-10G
APOSOR310554-1GEA 500 EUR
APOSOR310554-1G APOSOR310554-5G APOSOR310554-2.5G APOSOR310554-10G
2-(4-Pentylcyclohexyl)acetic acid
2-(4-Pentylcyclohexyl)acetic acid
Formule: C₁₃H₂₄O₂
Smeltpunt: 60…62 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00995144
CAS nummer: 74603-16-0