4-(6-Methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR310580-5G OR310580-1G
APOSOR310580-5GEA 240 EUR
APOSOR310580-5G APOSOR310580-1G
4-(6-Methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)benzoic acid
4-(6-Methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)benzoic acid
Formule: C₁₂H₁₂BNO₆
MW: 277.038 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26793795
CAS nummer: 1072960-67-8