Phenyl N-(propan-2-yl)carbamate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR310625-5G OR310625-1G
APOSOR310625-5GEA 811 EUR
APOSOR310625-5G APOSOR310625-1G
Phenyl N-(propan-2-yl)carbamate
Phenyl N-(propan-2-yl)carbamate
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00276276
CAS nummer: 17614-10-7