1-(Prop-2-en-1-yl)-4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR310846-1G OR310846-5G
APOSOR310846-1GEA 113 EUR
APOSOR310846-1G APOSOR310846-5G
1-(Prop-2-en-1-yl)-4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
1-(Prop-2-en-1-yl)-4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Formule: C₁₂H₁₉BN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16659011
CAS nummer: 1000801-78-4