5,5-Dimethyl-2-(3-methylphenyl)-1,3,2-dioxaborinane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR310870-1G OR310870-5G
APOSOR310870-1GEA 27.8 EUR
APOSOR310870-1G APOSOR310870-5G
5,5-Dimethyl-2-(3-methylphenyl)-1,3,2-dioxaborinane
5,5-Dimethyl-2-(3-methylphenyl)-1,3,2-dioxaborinane
Formule: C₁₂H₁₇BO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28101508
CAS nummer: 223799-24-4