2-(4-Iodophenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR310872-1G OR310872-5G
APOSOR310872-1GEA 38 EUR
APOSOR310872-1G APOSOR310872-5G
2-(4-Iodophenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
2-(4-Iodophenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
Formule: C₁₁H₁₄BIO₂
MW: 315.943 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD26394871
CAS nummer: 5572-94-1