5-Bromopyrimidine-2,4-diamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR310886-1G OR310886-500MG
APOSOR310886-1GEA 900 EUR
APOSOR310886-1G APOSOR310886-500MG
5-Bromopyrimidine-2,4-diamine
5-Bromopyrimidine-2,4-diamine
Formule: C₄H₅BrN₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11848482
CAS nummer: 1004-01-9