tert-Butyl 4-(pyridin-4-yloxy)piperidine-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR310911-1G OR310911-500MG
APOSOR310911-1GEA 900 EUR
APOSOR310911-1G APOSOR310911-500MG
tert-Butyl 4-(pyridin-4-yloxy)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-(pyridin-4-yloxy)piperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₅H₂₂N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09261175
CAS nummer: 308386-35-8