tert-Butyl 6-methoxy-5-nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR310927-1G OR310927-500MG
APOSOR310927-1GEA 1070 EUR
APOSOR310927-1G APOSOR310927-500MG
tert-Butyl 6-methoxy-5-nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate
tert-Butyl 6-methoxy-5-nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate
Formule: C₁₅H₂₀N₂O₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28101535
CAS nummer: 921224-63-7