5-Iodo-4-methoxy-2-(propan-2-yl)phenyl 4-methylbenzene-1-sulphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR310928-1G OR310928-500MG
APOSOR310928-1GEA 900 EUR
APOSOR310928-1G APOSOR310928-500MG
5-Iodo-4-methoxy-2-(propan-2-yl)phenyl 4-methylbenzene-1-sulphonate
5-Iodo-4-methoxy-2-(propan-2-yl)phenyl 4-methylbenzene-1-sulphonate
Formule: C₁₇H₁₉IO₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20486951
CAS nummer: 865305-64-2
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable