Methyl 3-formyl-4-methoxybenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR310929-1G OR310929-500MG
APOSOR310929-1GEA 541 EUR
APOSOR310929-1G APOSOR310929-500MG
Methyl 3-formyl-4-methoxybenzoate
Methyl 3-formyl-4-methoxybenzoate
Formule: C₁₀H₁₀O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832059
CAS nummer: 145742-55-8