2,4-Dibromo-6-chlorophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR310933-1G OR310933-500MG OR310933-100MG
APOSOR310933-1GEA 106 EUR
APOSOR310933-1G APOSOR310933-500MG APOSOR310933-100MG
2,4-Dibromo-6-chlorophenol
2,4-Dibromo-6-chlorophenol
Formule: C₆H₃Br₂ClO
MW: 286.348 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00029692
CAS nummer: 4526-56-1
UN: 1759
ADR: 8 III