2-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR310960-1G OR310960-500MG
APOSOR310960-1GEA 676 EUR
APOSOR310960-1G APOSOR310960-500MG
2-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)aniline
2-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)aniline
Formule: C₉H₁₁N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08700379
CAS nummer: 28637-61-8