Ethyl 2,4,6-trimethylpyrimidine-5-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR310963-1G OR310963-500MG
APOSOR310963-1GEA 1070 EUR
APOSOR310963-1G APOSOR310963-500MG
Ethyl 2,4,6-trimethylpyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 2,4,6-trimethylpyrimidine-5-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₄N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26405694
CAS nummer: 90905-54-7