(4-Vinylphenyl)boronic acid pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-vinylphenyl)-1,3,2-dioxaborolane
OR310973-1G OR310973-5G
APOSOR310973-1GEA 62.9 EUR
APOSOR310973-1G APOSOR310973-5G
(4-Vinylphenyl)boronic acid pinacol ester
(4-Vinylphenyl)boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₁₉BO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18733870
CAS nummer: 870004-04-9