Ethyl 4-(carbamoylamino)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR311007-1G OR311007-500MG OR311007-5G
APOSOR311007-1GEA 152 EUR
APOSOR311007-1G APOSOR311007-500MG APOSOR311007-5G
Ethyl 4-(carbamoylamino)benzoate
Ethyl 4-(carbamoylamino)benzoate
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02379956
CAS nummer: 13289-38-8