Ethyl 6-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR311054-1G OR311054-250MG
APOSOR311054-1GEA 289 EUR
APOSOR311054-1G APOSOR311054-250MG
Ethyl 6-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 6-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₉BrO₃
Smeltpunt: 68…70 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16038162
CAS nummer: 907945-62-4