3,5-Dimethyl-N-(propan-2-yl)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR311106-1G OR311106-500MG
APOSOR311106-1GEA 541 EUR
APOSOR311106-1G APOSOR311106-500MG
3,5-Dimethyl-N-(propan-2-yl)aniline
3,5-Dimethyl-N-(propan-2-yl)aniline
Formule: C₁₁H₁₇N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11145897
CAS nummer: 52827-66-4