2-(4-bromophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(4-Bromophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
OR311192-1G OR311192-250MG
APOSOR311192-1GEA 419 EUR
APOSOR311192-1G APOSOR311192-250MG
2-(4-bromophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
2-(4-bromophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₉BrO₂
MW: 241.081 g/mol
Smeltpunt: 122 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03196280
CAS nummer: 77255-26-6