1-benzyl-3-methylbenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Benzyl-3-methylbenzene
OR311219-1G OR311219-250MG
APOSOR311219-1GEA 471 EUR
APOSOR311219-1G APOSOR311219-250MG
1-benzyl-3-methylbenzene 95%
1-benzyl-3-methylbenzene
Formule: C₁₄H₁₄
MW: 182.261 g/mol
Kookpunt: 276 °C (760 mm Hg)
Smeltpunt: –34 °C
Dichtheid: 0.997 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09970508
CAS nummer: 620-47-3