2-[4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]ethan-1-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR311256-1G OR311256-5G
APOSOR311256-1GEA 71.6 EUR
APOSOR311256-1G APOSOR311256-5G
2-[4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]ethan-1-ol 95%
2-[4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]ethan-1-ol
Formule: C₁₄H₂₁BO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18733921
CAS nummer: 651030-55-6