Bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR312074-250MG OR312074-100MG
APOSOR312074-250MGEA 0 EUR
APOSOR312074-250MG APOSOR312074-100MG
Bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Formule: C₆H₈O₂
Kookpunt: 125…127 °C (45 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD19228106
CAS nummer: 22287-28-1