Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR312111-1G OR312111-5G
APOSOR312111-1GEA 71.6 EUR
APOSOR312111-1G APOSOR312111-5G
Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxylic acid 98%
Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxylic acid
Formule: C₇H₈O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20621127
CAS nummer: 56842-95-6