3-Aminobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid, N-BOC protected 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
tert-Butyl (3-carboxybicyclo[1.1.1]pent-1-yl)carbamate, 3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid, 3-(Boc-amino)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic Acid
OR312125-1G
OR312125-5G
APOSOR312125-1GEA
175
EUR
APOSOR312125-1G
APOSOR312125-5G
3-Aminobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid, N-BOC protected 97%
3-Aminobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid, N-BOC protected
Formule:
C₁₁H₁₇NO₄ Smeltpunt: 172 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09971715 CAS nummer: 303752-38-7 |