3-(Hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR312131-1G OR312131-250MG
APOSOR312131-1GEA 1650 EUR
APOSOR312131-1G APOSOR312131-250MG
3-(Hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carbonitrile
3-(Hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carbonitrile
Formule: C₇H₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27664953
CAS nummer: 1370705-39-7