3-Phenylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR312133-250MG OR312133-500MG OR312133-100MG
APOSOR312133-250MGEA 357 EUR
APOSOR312133-250MG APOSOR312133-500MG APOSOR312133-100MG
3-Phenylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
3-Phenylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₂O₂
Smeltpunt: 176…177 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00101889
CAS nummer: 83249-04-1