2,5-Diazaspiro[3.5]nonane, N2-BOC protected
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR312203-1G OR312203-250MG OR312203-500MG
APOSOR312203-1GEA 670 EUR
APOSOR312203-1G APOSOR312203-250MG APOSOR312203-500MG
2,5-Diazaspiro[3.5]nonane, N2-BOC protected
2,5-Diazaspiro[3.5]nonane, N2-BOC protected
Formule: C₁₂H₂₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14581200
CAS nummer: 1246034-93-4