4-Azaspiro[2.4]heptane hemioxalate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR312254-250MG OR312254-100MG
APOSOR312254-250MGEA 322 EUR
APOSOR312254-250MG APOSOR312254-100MG
4-Azaspiro[2.4]heptane hemioxalate 97%
4-Azaspiro[2.4]heptane hemioxalate
Formule: 2C₆H₁₁N·C₂H₂O₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD27987995
CAS nummer: 1523571-00-7