N,N,N',N'-Tetrakis(4-aminophenyl)-1,4-phenylenediamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: N1,N1'-(1,4-Phenylene)bis(N1-(4-aminophenyl)benzene-1,4-diamine)
OR3123-25G OR3123-5G
APOSOR3123-25GEA 155 EUR
APOSOR3123-25G APOSOR3123-5G
N,N,N',N'-Tetrakis(4-aminophenyl)-1,4-phenylenediamine 95%
N,N,N',N'-Tetrakis(4-aminophenyl)-1,4-phenylenediamine
Formule: C₃₀H₂₈N₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06657652
CAS nummer: 3283-07-6