tert-Butyl 7-oxo-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR312382-1G OR312382-5G
APOSOR312382-1GEA 62.9 EUR
APOSOR312382-1G APOSOR312382-5G
tert-Butyl 7-oxo-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane-2-carboxylate
tert-Butyl 7-oxo-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₇NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23105989
CAS nummer: 1408075-90-0