Methyl 3-acetylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR312386-1G OR312386-250MG
APOSOR312386-1GEA 1110 EUR
APOSOR312386-1G APOSOR312386-250MG
Methyl 3-acetylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Methyl 3-acetylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Formule: C₉H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24696091
CAS nummer: 131515-42-9